Fregadora/cepillo de juntas para salas blancas
Proveedor: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
3590600 3590510
PPSA3590600EA 38.5 EUR
PPSA3590600 PPSA3590510
Fregadora/cepillo de juntas para salas blancas
Cepillos
Fregadora/cepillo de juntas para huecos en zonas sensibles desde el punto de vista higiénico.
  • Material: PP (cuerpo), PBT (culata)
  • Extremos de las fibras no iluminados o con pico
  • Material de cerdas de dureza media
  • Resistente al calor hasta 140 °C
Color: Blanco