Tubo biofarmacéutico C-Flex®, Formulación 082
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
082-750-4 082-125-2 082-188-2 082-750-6 082-750-8 082-1000-6 082-500-4M 082-250-2 082-250-3 082-250-4 082-375-4 082-500-4 082-125-2S 082-188-2S 082-250-3S 082-375-2S
VERN082-750-4EA 138 EUR
VERN082-750-4 VERN082-125-2 VERN082-188-2 VERN082-750-6 VERN082-750-8 VERN082-1000-6 VERN082-500-4M VERN082-250-2 VERN082-250-3 VERN082-250-4 VERN082-375-4 VERN082-500-4 VERN082-125-2S VERN082-188-2S VERN082-250-3S VERN082-375-2S
Tubo biofarmacéutico C-Flex®, Formulación 082
Tuberías Tubo de transferencia
Elastómero termoplástico, incoloro.
  • Fabricado bajo estrictas directrices GMP
  • No pirogénico, no citotóxico, no hemolítico
  • Químicamente resistente a los ácidos y álcalis concentrados.
  • Significativamente menos permeable que la silicona
  • Baja adherencia plaquetaria
  • Baja unión a proteínas
  • Diámetro interior ultra liso
  • Lote trazable
C-Flex® es un elastómero termoplástico patentado único, diseñado específicamente para satisfacer las demandas críticas de las industrias farmacéutica, de investigación, biofarmacéutica y de diagnóstico. El tubo biofarmacéutico C-Flex® ha sido utilizado por muchas de las principales compañías de procesamiento biotecnológico y farmacéutico del mundo. Cada bobina de tubo C-Flex® se extruye con precisión I.D, O.D y dimensiones de pared. Todos los tubos están formulados para cumplir con los estándares de la industria biofarmacéutica y se someten a pruebas de control de calidad antes de abandonar las instalaciones de producción de Saint-Gobain Performance Plastics.
Resistencia a la temperatura: -45 to +135 °C
Dureza (durómetro shore A): 59
Certificaciones: Cumple con los estándares USP Clase VI.