Tubo biofarmacéutico C-Flex®, Formulación 374
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
374-250-3 374-375-4 374-500-4 374-125-2 374-750-4 374-750-8 374-1000-6 374-188-2 374-250-2 374-250-4 374-375-3 374-625-4 374-125-2S 374-188-2S 374-250-2S 374-250-3S 374-375-4S 374-500-4S 374-125-2M 374-250-2M 374-250-3M 374-375-4M 374-500-4M 374-031-1
228-1442EA 158 EUR
228-1442 228-1443 228-1445 228-1441 VERN374-750-4 VERN374-750-8 VERN374-1000-6 VERN374-188-2 VERN374-250-2 VERN374-250-4 VERN374-375-3 VERN374-625-4 VERN374-125-2S VERN374-188-2S VERN374-250-2S VERN374-250-3S VERN374-375-4S VERN374-500-4S VERN374-125-2M VERN374-250-2M VERN374-250-3M VERN374-375-4M VERN374-500-4M VERN374-031-1
Tubo biofarmacéutico C-Flex®, Formulación 374
Tuberías Tubo de transferencia
Elastómero termoplástico, incoloro.
  • Fabricado bajo estrictas directrices GMP
  • No pirogénico, no citotóxico, no hemolítico
  • Químicamente resistente a los ácidos y álcalis concentrados.
  • Significativamente menos permeable que la silicona
  • Baja adherencia plaquetaria
  • Baja unión a proteínas
  • Diámetro interior ultra liso
  • Lote trazable
C-Flex® es un elastómero termoplástico patentado único, diseñado específicamente para satisfacer las demandas críticas de las industrias farmacéutica, de investigación, biofarmacéutica y de diagnóstico. El tubo biofarmacéutico C-Flex® ha sido utilizado por muchas de las principales compañías de procesamiento biotecnológico y farmacéutico del mundo. Cada bobina de tubo C-Flex® se extruye con precisión I.D, O.D y dimensiones de pared. Todos los tubos están formulados para cumplir con los estándares de la industria biofarmacéutica y se someten a pruebas de control de calidad antes de abandonar las instalaciones de producción de Saint-Gobain Performance Plastics.
Resistencia a la temperatura: -45 to +135 °C
Dureza (durómetro shore A): 59
Certificaciones: Cumple con los estándares USP 24 / NF19, Clase VI