Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 1 x-tended support, 8514
Proveedor: UVEX
8514.2/35 8514.2/36 8514.2/37 8514.2/38 8514.2/39 8514.2/40 8514.2/41 8514.2/42 8514.2/43 8514.2/44 8514.2/45 8514.2/46 8514.2/47 8514.2/48 8514.2/49 8514.2/50 8514.2/51 8514.2/52
UVEX8514.2/35EA 115 EUR
UVEX8514.2/35 UVEX8514.2/36 UVEX8514.2/37 UVEX8514.2/38 UVEX8514.2/39 UVEX8514.2/40 UVEX8514.2/41 UVEX8514.2/42 UVEX8514.2/43 UVEX8514.2/44 UVEX8514.2/45 UVEX8514.2/46 UVEX8514.2/47 UVEX8514.2/48 UVEX8514.2/49 UVEX8514.2/50 UVEX8514.2/51 UVEX8514.2/52
Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 1 x-tended support, 8514
Zapatos y botas
Sin metales, zapato de seguridad multifuncional, extremadamente ligero, flexible fabricado con una parte superior de microterciopelo transpirable y perforado de alta tecnología, lengüeta y cuello suavemente acolchados, además de una suela de PUR de doble densidad (resistente al aceite y a la gasolina, y antiestática) sin inhibidores de la humedad de la laca, como las siliconas o los ftalatos.
  • Tecnología Climazone para mejorar el confort
  • Forro de malla de distancia transpirable
  • Plantilla de confort antiestática extraíble con sistema de control de la humedad; posibilidad de plantillas ortopédicas
  • Suela antideslizante con absorción de impactos en el talón y la parte delantera del pie
  • Diseño prácticamente sin costuras que elimina posibles puntos de presión y ampollas
  • Cordones elásticos para un ajuste rápido e individual
  • Puntera 100% libre de metal xenova®, no magnética (200 J)
  • Entresuela flexible, sin metal y resistente a los pinchazos
  • Cumple con los requisitos ESD: Resistencia a tierra inferior a 35 megaohmios
Apto para personas alérgicas al cromo.
Color: Negro
Ancho: 11
Certificaciones: EN 61340 (ESD); DGUV112-191; EN ISO 20345:2011; S1P, SRC