Solucion cuprica-citrica solución USP disolución test (TS)
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Copper citrate, Copper(II) citrate, Cuprocitrol
85342.180EA 60 EUR
85342.180 85342.260
Solucion cuprica-citrica solución USP disolución test (TS)
Cupric citrate
Disolución test lista para su uso.
  • Según los requerimientos de la farmacopea
  • Ahorro de tiempo y de gastos
  • Independiente, trazable y certificado
  • Acorde con la USP 34
  • Certificados de análisis y fichas de seguridad disponibles
Formula: C₆H₄Cu₂O₇
MW: 315,18 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C
Densidad: 1,31293 g/cm³ (20 °C)
Núm. CAS: 866-82-0
EINECS: 0
UN: 3082
ADR: 9,III