Alcohol polivinílico, M.W. 500 - 5,000 85-89 %, grado alta pureza, hydrolysed
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
PVOH, PVA, Mowiol®
9664-100GEA
104
EUR
9664-100G
Alcohol polivinílico, M.W. 500 - 5,000 85-89 %, grado alta pureza, hydrolysed
Alcohol polivinílico
Formula:
[-CH₂CH(OH)-]n Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081922 Núm. CAS: 9002-89-5 |
Resultados test especificaciones
Degree of Hydrolysis | 85 – 89% |
Loss on Drying | ≤5.0% |
pH (4.0%, Water) @25 °C | 4.5 – 7.0 |
Residue after Ignition | ≤2.0% |
Viscosity | Passes Test |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...