D(+)-Trehalosa dihidrato ≥99.0%, grado reactivo
Proveedor: VWR Chemicals
K480-25GEA 130 EUR
K480-25G K480-100G
D(+)-Trehalosa dihidrato ≥99.0%, grado reactivo
D(+)-Trehalosa dihidrato
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
Pto. de fusión: 97…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00071594
Núm. CAS: 6138-23-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af741ee934bfe7c82395d31c21e2c19f0738d0f0&vid=59183c854dcfa367e15d46861ef4b9a7028540a9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Chloride <0.018%
Heavy Metals (as Pb) ≤3 ppm
Nitrogen ≤0.01%
pH (30%, Water) @25°C 4.5 - 6.5
Purity ≥99%
Residue on Ignition ≤0.05%
Sulphate ≤0.024%
Water (KF) ≤11.0 %