Test kit, fotométrico, Potasio, test en cuveta LCK
Proveedor: Hach
LCK328
LCK228
705-3064EA
127
EUR
705-3064
HACHLCK228
Test kit, fotométrico, Potasio, test en cuveta LCK
Kits para test medioambiente
Cubetas test para aplicaciones de análisis de agua. La cubeta es un sistema cerrado que es seguro para el usuario y el medio ambiente.
- Valores de medición precisos y fiables
- Máxima seguridad para usuarios gracias al sistema cerrado y baja cantidad de reactivos
- Dosificación cómoda y sin errores de los reactivos
- Etiqueta de código de barras para el reconocimiento automático en el fotómetro
- Diferenciación entre los tests y rangos de medida mediante la codificación por colores
Storage conditions: 15 to 25 °C (protect from light)
Condiciones de almacenamiento: 15 a 25 °C (proteger de la luz)
Información accesorios: Cuvette tests are officially approved for many legally required consent limits and with the help of Addista standard solutions and round-robin test solutions, they provide the assurance to be needed.