Guantes resistentes a los cortes, HyFlex® 74-718
Proveedor: Ansell
74-718/7 74-718/8 74-718/11 74-718/9 74-718/10
112-4626EA 318 EUR
112-4626 112-4627 112-4625 112-4628 112-4624
Guantes resistentes a los cortes, HyFlex® 74-718
Guantes
Estos guantes tejidos están hechos de acero inoxidable, spandex, fibra de vidrio e hilo Dyneema® y brindan protección confiable contra cortes.
  • Gran protección en las zonas de alto riesgo de la mano
  • Incorpora la tecnología Tuff Cuff™ II para mantener la forma ergonómica durante el uso y después del lavado
  • La tecnología KVSD (Knitted Variable Stitch Design) para reducir la fatiga de las manos
  • Fibras avanzadas para ayudar a controlar la humedad y la temperatura de las manos en ambientes fríos y cálidos
Ideal para rebanar y cortar en cubitos, filetear pescado y preparar, procesar y manipular alimentos.
Certificaciones: EN 388:2016 (4X4XE); Cat. II
Aprobado para el contacto con alimentos