Xileno (mezcla de isómeros), EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Dimethylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.08297.2500 1.08297.4000
1.08297.2500EA 231 EUR
1.08297.2500 1.08297.4000
Xileno (mezcla de isómeros), EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis
Xileno (mezcla de isómeros)
1.08297 Xylene (isomeric mixture) EMSURE® is a real isomeric mixture of ortho-, meta- and para-Xylene.
Formula: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17 g/mol
Pto. Ebullición: 140
Pto. de fusión: –25 °C
Densidad: 0.86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 25
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077264
Núm. CAS: 1330-20-7
UN: 1307
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM