Colorímetros multiparamétricos, LICO 620 y 690
Proveedor: Hach
LMV1879920001 LMV1879940001
633-0261EA 8240 EUR
633-0261 633-0260
Colorímetros multiparamétricos, LICO 620 y 690
Colorímetros Colorímetros multiparamétricos
Los colorímetros LICO 620 y LICO 690 son ideales para realizar mediciones de color profesionales de líquidos transparente con tecnología de haz de referencia.
  • Identificación automática de cubeta
  • Es un método para garantizar la calidad de los disolventes, las pinturas y los productos farmacéuticos
  • Gran fiabilidad de la medición gracias a un amplio número de accesorios para las pruebas
  • Integración sencilla en la red de laboratorios a través de una conexión Ethernet
  • Adaptador de cubeta fácil de cambiar
LICO 620 mide cinco escalas de colores.