VWR®, Guantes para sala blanca, nitrilo, para clase 100, ISO 5
Proveedor: VWR Collection
112-4537EA 185 EUR
112-4537 112-4542 112-4538 112-4539 112-4540 112-4541
VWR®, Guantes para sala blanca, nitrilo, para clase 100, ISO 5
Guantes
Los guantes de nitrilo para sala blanca de VWR® están fabricados con un copolímero sintético de acrilonitrilo, butadieno y ácido metilacrílico y brindan una protección de manos confiable, duradera y cómoda durante las exigentes aplicaciones de sala limpia. Los guantes ambidiestros exhiben una alta resistencia a la tracción y una fuerte resistencia a la penetración contra una amplia variedad de solventes, ácidos y bases.
  • Rendimiento excepcionalmente bajo recuento de partículas
  • Los dedos texturizados mejoran el agarre de los componentes
  • El manguito proporciona un ajuste seguro
  • Disipador de electricidad estática para inhibir la descarga dañina
  • No contiene látex de caucho natural
  • El material sin silicona minimiza los contaminantes iónicos y la transferencia de residuos no volátiles (NVR)
  • Sin manchas: Reduce el riesgo de contaminación de las piezas o componentes que maneja el usuario, incluso durante un uso prolongado
Adecuadas para salas limpias de clase 100, ISO 5 y M3.5 o superior.
Calidad probada de acuerdo con las normas ASTM, FTMS e IEST.
Certificaciones: EN 374-2/3; Cat. III; AQL 1,5
Envase: 100 guantes por bolsa doble, 10 bolsas por caja. Los guantes vienen en bolsas dobles selladas de polietileno para salas blancas. Cada caja es de doble pared. La tinta resistente a IPA se utiliza en bolsas y etiquetas de cartón.