Latas dispensadoras de seguridad
Proveedor: asecos
16768 16769 16770
MSGA16768EA 217.5 EUR
MSGA16768 MSGA16769 MSGA16770
Latas dispensadoras de seguridad
Contenedores
Latas de seguridad, de acero inoxidable de alta calidad y resistente a los químicos con juntas de PTFE. Para el manejo seguro y cómodo de pequeñas cantidades de líquidos inflamables.
  • Fácil manejo, diseño ergonómico y alta estabilidad
  • Trampas de fuego y a prueba de explosiones
  • Válvula de alivio de presión (ventilación a unos 0,3 bares)
  • Dispositivos de medición de cierre automático
  • Humedecedores para una limpieza segura con disolventes