Suelos de derrame de fondos
Proveedor: asecos
8810 8811 8812 8813 8814 8815
MSGA8810EA 267 EUR
MSGA8810 MSGA8811 MSGA8812 MSGA8813 MSGA8814 MSGA8815
Suelos de derrame de fondos
Materiales para contención de derrames
The bunded spill flooring made from galavanised steel is designed for covering a large storage area.
  • Rejillas removibles galvanizadas en caliente
  • Adaptación óptima a las demandas de espacio
  • Aprobado para el almacenamiento seguro de contaminantes del agua y líquidos inflamables
Capacidad de carga: 5 000 kg/m²