Vestidos de sala limpia, Tyvek® IsoClean® modelo IC270B MS
Proveedor: DuPont
IC270BWHMS/XL IC270BWHMS/2X IC270BWHMS/3X IC270BWHMS/L IC270BWHMS/S IC270BWHMS/M
113-8637EA 441 EUR
113-8637 113-8638 113-8639 113-8636 113-8634 113-8635
Vestidos de sala limpia, Tyvek® IsoClean® modelo IC270B MS
Prendas desechables
These frocks deliver an ideal balance of protection, durability and comfort. Made using a patented flash spinning process, Tyvek® provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non hazardous light liquid splash.
  • Las costuras unidas están cubiertas con tela de la prenda para reforzar la costura y reducir el potencial de penetración de partículas.
  • Aberturas elásticas para un ajuste más apretado en la muñeca
  • Cuello unido para un menor desprendimiento de partículas.
  • Broche ajustable en el cuello para un mejor ajuste
  • Diseño de chaqueta hasta el cuerpo con cierres a presión delanteros para ponerse y quitarse fácilmente
  • Las prendas son esterilizadas con rayos gamma hasta 10 SAL-6
  • Las prendas de procesamiento limpio ofrecen el nivel más bajo de desprendimiento de partículas dentro de la cartera de productos de DuPont
Adecuado para su uso en entornos de sala limpia Clase 100, ISO 5, GMP clase A / B.
Longitud: 99 - 114 cm
Peso: 45 g/m²
Envase: Empaquetado en doble capa de polietileno transparente. 30 por paquete Subgrupo de cinco en una bolsa exterior.