Cubrebotas de sala limpia, Tyvek® IsoClean®, modelo IC458B MS
Proveedor: DuPont
IC458BWHMS/L IC458BWHMS/XL IC458BWHMS/S IC458BWHMS/M
113-8642EA 336 EUR
113-8642 113-8643 113-8640 113-8641
Cubrebotas de sala limpia, Tyvek® IsoClean®, modelo IC458B MS
Prendas desechables
Estos cubrebotas estériles están hechos de Tyvek®. Este tejido está compuesto de polietileno de alta densidad hilado por flash, que proporciona un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad.
  • Tejido libre de pelusa
  • Lazos de fijación
  • Tobilleras para un ajuste seguro
  • Las suelas Gripper ™ proporcionan mayor resistencia al deslizamiento y durabilidad.
  • Lavado limpio y esterilizado con rayos gamma
  • Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10-6
  • Costuras unidas: la costura bien cosida se cubre con tela de la prenda para reforzar la protección de la