Estos protectores están hechos de Tyvek®, que es un tejido compuesto de PE de alta densidad hilado por flash, que proporciona un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad. Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele líquidos y aerosoles a base de agua. Ofrece una excelente barrera contra partículas finas y fibras (hasta 1 micrón de tamaño).
- Tejido libre de pelusa
- Elasticidad del túnel en la muñeca y la parte superior del brazo
- Las prendas se esterilizan con rayos gamma a SAL de 10-6
- Las prendas procesadas de forma limpia ofrecen el nivel más bajo de desprendimiento de partículas dentro de la cartera de productos de DuPont
- Costuras atadas: la costura bien cosida se cubre con tela de la prenda para reforzar la protección de la costura y reducir el potencial de penetración de líquidos y partículas.
Ideal para su uso en las industrias de biotecnología, farmacéutica, fabricación de dispositivos médicos y electrónica, así como en otros entornos críticos o controlados.
Certificaciones: (EU) 2016/425; Cat III, Tipo PB [6-B]; EN 14126
Envase: 100 por caja, empaquetados individualmente en revestimientos de polietileno de doble bolsa, subgrupados por 25 en una bolsa externa.