La capucha está hecha de Tyvek®, que es un tejido de polietileno de alta densidad que utiliza un proceso de hilado flash patentado. Tyvek® proporciona una barrera inherente a las partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos. La mascarilla está hecha de polietileno plisado.
- Capucha: Costuras internas unidas y apertura de la cabeza; nudos con lazos para un encaje ajustable; blanco
- Mascarilla: 17,5 cm de ancho, azul
- Procesado de forma limpia y esterilizado por irradiación gamma a SAL de 10-6
Ideal para su uso en salas limpias dentro de la industria biotecnológica, farmacéutica, de fabricación de dispositivos médicos, de procesamiento de alimentos, cosmética, así como en otros entornos críticos o controlados.
Adecuado para su uso en salas limpias de clase C/D de GMP (ISO Clase 6 - 9), con áreas de control de biocarga.
Envase: Empaquetado en un sistema de empaque de doble barrera, que consiste en una bolsa de sala limpia fácil de rasgar interna y externa, 100 por caja.