Cubrebotas de sala limpia, Tyvek® IsoClean®, modelo IC458B 00
Proveedor: DuPont
IC458BWH00/L IC458BWH00/M
DUPOIC458BWH00/LEA 277 EUR
DUPOIC458BWH00/L DUPOIC458BWH00/M
Cubrebotas de sala limpia, Tyvek® IsoClean®, modelo IC458B 00
Prendas desechables
Estos cubrebotas no estériles están hechos de Tyvek®. Este tejido está compuesto de polietileno de alta densidad hilado por flash, que proporciona un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad.
  • Tejido libre de pelusa
  • Lazos de fijación
  • Tobilleras para un ajuste seguro
  • Las suelas Gripper ™ proporcionan mayor resistencia al deslizamiento y durabilidad.
  • Costuras unidas: la costura bien cosida se cubre con tela de la prenda para reforzar la protección de la costura y reducir el potencial de penetración de líquidos y partículas.
Tyvek® es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele líquidos y aerosoles a base de agua. Ofrece una excelente barrera contra partículas finas y fibras (hasta 1 micrón de tamaño). Ideal para uso en biotecnología, farmacéutica, fabricación de dispositivos médicos e industrias electrónicas, así como en otros entornos críticos o controlados.
Certificaciones: (EU) 2016/425; Cat III, Tipo PB [6-B]; EN 14126
Envase: A granel, empaquetados en doble bolsa de polietileno transparente. 100 por paquete