VWR® Líquidos de silicona, Aceites de silicona 47
Proveedor: VWR Chemicals
6678.1000EA
252
EUR
6678.1000
83851.290
83851.360
VWR® Líquidos de silicona, Aceites de silicona 47
Baños circuladores de fluido
Oils 47 son aceites polidimetilsiloxano que constan de cadenas moleculares lineales de diferentes longitudes cuyos grupos están integrados por átomos de silicio y oxígeno alternantes (enlace siloxano Si-O-Si). Los átomos de silicio están saturados por grupos de metilo (CH3).
- Transferencia de calor y líquidos dieléctricos
- Agentes desmoldantes o de liberación
- Agentes de control de espuma
- Lubricantes
- Componentes activos en formulaciones de productos de mantenimiento
Los aceites presentan resistencia a altas y bajas temperaturas, resistencia a la oxidación y a la hidrólisis, ausencia de envejecimiento por los agentes atmosféricos (oxígeno, ozono, agua, luz UV) y son químicamente inertes (sin riesgo de corrosión).