Guantes resistentes a productos químicos, uvex rubiflex S NB40S
Proveedor: UVEX
9890222 9890220 9890221 9890223
UVEX9890222EA 177 EUR
UVEX9890222 UVEX9890220 UVEX9890221 UVEX9890223
Guantes resistentes a productos químicos, uvex rubiflex S NB40S
Guantes
These fully coated NBR (nitrile butadiene rubber) gloves provide excellent resistance to many chemicals, acids, alkalis, mineral oils and solvents.
  • Muy buenas características mecánicas, excelente resistencia a la abrasión
  • Buena absorción del vapor de agua gracias al forro de algodón
  • Forma anatómica, muy flexible
  • Diseño reforzado
Ideal para su uso en la industria automovilística, química y mecánica, así como para el procesamiento de metales.
Certificaciones: EN ISO 374:2016 Tipo A (JKNOPT), EN 388:2016 (2121X)
Aprobado para el contacto con alimentos
Norma OEKO-Tex® 100