Cubos, rectangulares
Proveedor: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
3550008 3550009 3550010
PPSA3550008EA 66.5 EUR
PPSA3550008 PPSA3550009 PPSA3550010
Cubos, rectangulares
Cubos
Cubo estándar, rectangular, de PP, con asa de acero inoxidable, para carros del sistema Clino®.
  • Con escala de 5 a 15 L
  • De color para facilitar su uso como parte de un sistema de código de colores
  • Buena resistencia química
  • Buena resistencia a la temperatura
  • Autoclavable (aproximadamente de 15 a 30 ciclos)