Guantes de nitrilo, TouchNTuff® 93-163 / 93-263
Proveedor: Ansell
93-163/6.5-7 93-163/10.5-11 93-163/7.5-8 93-163/8.5-9 93-163/9.5-10 93-263/7.5-8 93-263/6.5-7 93-263/9.5-10 93-263/10.5-11 93-263/8.5-9
ANSE93-163/6.5-7EA 61.4 EUR
ANSE93-163/6.5-7 ANSE93-163/10.5-11 ANSE93-163/7.5-8 ANSE93-163/8.5-9 ANSE93-163/9.5-10 ANSE93-263/7.5-8 ANSE93-263/6.5-7 ANSE93-263/9.5-10 ANSE93-263/10.5-11 ANSE93-263/8.5-9
Guantes de nitrilo, TouchNTuff® 93-163 / 93-263
Guantes
Estos guantes desechables tienen una formulación especial de nitrilo para reducir la fatiga de las manos.
  • Ambidiestro, fácil de poner
  • Acabado texturizado, ligero y resistente
  • Buena resistencia a la perforación
  • Flexible y cómodo, ofreciendo una excelente destreza
  • Un puño enrollado para que sea fácil de poner y que ofrezca una buena resistencia al desgarro
Las aplicaciones típicas incluyen: Manipulación de productos químicos, fabricación de vidrio, manipulación de citostáticos, análisis de laboratorio, tareas de montaje ligero, talleres de pintura y pulverización, industria farmacéutica e imprenta.
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 1,5
Aprobado para el contacto con alimentos