Tubo, silicona, Versilon® SPX-50
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
ABX00002 ABX00004 ABX00007 ABX00017 ABX00053 ABX00003
VERNABX00002EA 0 EUR
VERNABX00002 VERNABX00004 VERNABX00007 VERNABX00017 VERNABX00053 VERNABX00003
Tubo, silicona, Versilon® SPX-50
Tuberías Tubo de transferencia
Silicona, curada con peróxido, translúcida.
  • Proporciona resistencia, larga vida útil y durabilidad.
  • El orificio interno ultra liso reduce el riesgo de atrapamiento de partículas
  • Sin sabor ni olor.
  • No tóxico, no hemolítico y no pirogénico
Estos tubos de silicona de alta resistencia producidos a partir de una combinación patentada de elastómeros de silicona, proporcionan durabilidad y versatilidad en una variedad de aplicaciones. Optimiza las propiedades físicas críticas, como la resistencia a la tracción, el alargamiento y la compresión, lo que da comoMore Product Information