Guantes resistentes a los cortes, HyFlex® 72-400
Proveedor: Ansell
72-400/7 72-400/8 72-400/10 72-400/9 72-400/11
ANSE72-400/7EA 156 EUR
ANSE72-400/7 ANSE72-400/8 ANSE72-400/10 ANSE72-400/9 ANSE72-400/11
Guantes resistentes a los cortes, HyFlex® 72-400
Guantes
Estos guantes medianos tejidos de acero inoxidable, poliéster, Lycra®, HPPE y fibra de vidrio proporcionan una excelente protección contra los cortes y una mayor durabilidad.
  • La protección contra cortes más alta sin comprometer la comodidad y la flexibilidad
  • Lavable a máquina: no se encoge ni siquiera después de múltiples lavados a alta temperatura
  • Diseño ambidiestro: no hay necesidad de emparejarse, por lo tanto es más económico
  • Sin látex: no hay riesgo de alergias de tipo 1
Ideal para aplicaciones de procesamiento de alimentos, incluyendo procesamiento de pescado, procesamiento de carne y aves y procesamiento de frutas y verduras (clasificación, limpieza, pelado).
Certificaciones: EN 388:2016 (3X4XE); Cat. II
Aprobado para el contacto con alimentos