Manguitos protectores, resistente a los cortes, HyFlex® 11-250 / 11-251
Proveedor: Ansell
11-250/12N 11-250/12W 11-250/16N 11-250/16W 11-251/12N 11-251/12W 11-251/16N 11-251/16W
ANSE11-250/12NEA 363 EUR
ANSE11-250/12N ANSE11-250/12W ANSE11-250/16N ANSE11-250/16W ANSE11-251/12N ANSE11-251/12W ANSE11-251/16N ANSE11-251/16W
Manguitos protectores, resistente a los cortes, HyFlex® 11-250 / 11-251
Ropa de trabajo
Estos manguitos de polietileno de alto rendimiento (HPPE) sin costuras están diseñados para funcionar en combinación con cualquier guante HyFlex® resistente a los cortes.
  • INTERCEPT™ La tecnología de resistencia al corte proporciona la mejor protección al corte de su clase y una sensación suave y fresca al trabajador
  • El diseño sin costuras y las opciones de longitudes y anchuras aseguran un excelente ajuste y comodidad durante todo el día.
  • Disponible con o sin la ranura para el pulgar
se ocupa del ensamblaje de piezas y componentes metálicos, prensasMore Product Information