Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 1, 8546
Proveedor: UVEX
8546.8/35 8546.8/36 8546.8/37 8546.8/38 8546.8/39 8546.8/40 8546.8/41 8546.8/42 8546.8/43 8546.8/44 8546.8/45 8546.8/46 8546.8/47 8546.8/48 8546.8/49 8546.8/50 8546.8/51 8546.8/52 8546.9/35 8546.9/36 8546.9/37 8546.9/38 8546.9/39 8546.9/40 8546.9/41 8546.9/42 8546.9/43 8546.9/44 8546.9/45 8546.9/46 8546.9/47 8546.9/48 8546.9/49 8546.9/50 8546.9/51 8546.9/52
UVEX8546.8/35EA 132 EUR
UVEX8546.8/35 UVEX8546.8/36 UVEX8546.8/37 UVEX8546.8/38 UVEX8546.8/39 UVEX8546.8/40 UVEX8546.8/41 UVEX8546.8/42 UVEX8546.8/43 UVEX8546.8/44 UVEX8546.8/45 UVEX8546.8/46 UVEX8546.8/47 UVEX8546.8/48 UVEX8546.8/49 UVEX8546.8/50 UVEX8546.8/51 UVEX8546.8/52 UVEX8546.9/35 UVEX8546.9/36 UVEX8546.9/37 UVEX8546.9/38 UVEX8546.9/39 UVEX8546.9/40 UVEX8546.9/41 UVEX8546.9/42 UVEX8546.9/43 UVEX8546.9/44 UVEX8546.9/45 UVEX8546.9/46 UVEX8546.9/47 UVEX8546.9/48 UVEX8546.9/49 UVEX8546.9/50 UVEX8546.9/51 UVEX8546.9/52
Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 1, 8546
Zapatos y botas
Libre de metal, extremadamente ligero, flexible, zapato de seguridad multifuncional y fabricado con una parte superior de microterciopelo transpirable y perforado de alta tecnología, lengüeta y cuello acolchados, además de una suela de PUR de doble densidad (resistente al aceite y a la gasolina, antiestática), sin inhibidores de la humedad de la laca, como las siliconas o los ftalatos.
  • Tecnología Climazone para mejorar el confort
  • Forro de malla de distancia transpirable
  • Plantilla de confort antiestática extraíble con sistema de control de la humedad; posibilidad de plantillas ortopédicas
  • Suela antideslizante con absorción de impactos en el talón y la parte delantera del pie
  • Diseño prácticamente sin costuras que elimina posibles puntos de presión y ampollas
  • Cordones elásticos para un ajuste rápido e individual
  • Puntera de xenova® 100% libre de metal, no magnética (200 J)
  • Cumple con los requisitos ESD: Resistencia a tierra inferior a 35 megaohmios
Apto para personas alérgicas al cromo.
Color: Negro/rojo
Certificaciones: EN 61340 (ESD); DGUV112-191; EN ISO 20345:2011; S1, SRC