Powered air respirator (PAPR) system, Versaflo™ Turbo TR-600
Proveedor: 3M
TR619E TR602E TR6130E TR6600 TR-6580E TR-6710E TR-6310E TR-6110E TR-6820E
111-2220EA 2950 EUR
111-2220 111-2218 111-2219 111-2222 111-2129 111-2550 MMMATR-6310E MMMATR-6110E 111-2130
Powered air respirator (PAPR) system, Versaflo™ Turbo TR-600
Respiradores Sistemas de respiración
El Turbo TR-600 de aire motorizado Versaflo ™ es un dispositivo de purificación de aire montado en la correa. Cuando se combina con uno de los cascos aprobados por 3M, forma un sistema asistido por energía para la protección respiratoria contra partículas, olores molestos (cuando corresponda) y gases y vapores.
  • Tres caudales seleccionables por el usuario para una mayor comodidad
  • El flujo de aire controlado proporciona un flujo constante a medida que la batería se descarga o filtra cargas con partículas
  • La pantalla muestra el estado de carga de la batería y el estado de carga de partículas durante el uso
  • No se requiere calibración del usuario del turbo
  • Alarma electrónica audible, visual y vibratoria en caso de batería baja y / o flujo de aire bajo
  • Operación simple, intuitiva, fácil de usar con dos botones
  • Ligera batería de iones de litio con LED para indicar el estado de carga
  • Tapones de entrada para inmersión completa y limpieza, cumple con las clasificaciones IP 54 e IP 67 para usar en la ducha de descontaminación y la inmersión temporal cuando se usa con tapones de limpieza y almacenamiento
El TR-600 se puede usar con los siguientes cascos 3M: Serie S, Serie M, HT-622 / HT-629 / HT-639, HT-707 / HT-748 / HT-749 y SG9100 Air y SG9100 FX Air.
Certificaciones: EN 12941 (clase TH2 o TH3 dependiendo del casco)
Información para pedidos: La unidad de aire motorizada TR-602E incluye un indicador de flujo de aire (TR-971) y un parachispas (TR-662 x2). No incluye un filtro, correa, batería o cargador. Estas piezas deben pedirse por separado.
El kit de inicio TR-619E incluye la unidad TR-602E, filtro A2P, tapa del filtro, prefiltros (10), parachispas (2), correa de fácil limpieza, batería de alta capacidad, kit de cargador de batería de estación única, longitud BT-30 Ajuste del tubo de respiración y el indicador de flujo de aire.