Colorante fluorescente, VividPro™
Proveedor: VWR Chemicals
1B1772-500ULEA 247 EUR
1B1772-500UL 1B1772-200UL
Colorante fluorescente, VividPro™
Tintes Colorantes para electroforesis
VividPro™ es un colorante fluorescente genérico para la electroforesis en gel de proteínas que se puede utilizar para visualizar las proteínas.
  • Electroforesis en gel de proteínas
  • Sensibilidad intermedia entre los colorantes a base de rutenio y las tinciones de Coomassie
  • Compatible con el análisis de espectrometría de masas
VividPro™ es una tinción fluorescente genérica para la electroforesis en gel de proteínas que se puede utilizar para visualizar proteínas en geles SDS PAGE con una sensibilidad intermedia entre los colorantes a base de rutenio y las tinciones de Coomassie.
VividPro™ (0,2 ml o 0,5 ml) se suministra como un concentrado de tinción de 10 000X.
La visualización se puede lograr después de la ejecución electroforética utilizando un protocolo de tinción rápido y es compatible con el análisis de espectrometría de masas.