Etanol 96° 96°
Proveedor: Alcoholes Montplet
Peligro
Sinónimos: Ethyl alcohol
0110F5 0110F5_T 0110F 0110F_T 0110F25 0110F25_T 0110F200 0110F200_T
ALCH0110F5EA 52.9 EUR
ALCH0110F5 ALCH0110F5_T ALCH0110F ALCH0110F_T ALCH0110F25 ALCH0110F25_T ALCH0110F200 ALCH0110F200_T
Etanol 96° 96°
Etanol
Alcohol Rectificado De Melazas Para Uso Alimentario
Temperatura de almacenamiento: min: 5 °C, máx: 40 °C (recomendado).
Formula: C₂H₅OH
Densidad: >0,805
Número MDL: MFCD00003568
Núm. CAS: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Grado alcohólico > 96,0
Apariencia Incoloro
Olor Neutro