Etanol desnaturalizado 96% ≥96% (parcialmente desnaturalizado)

Proveedor: Alcoholes Montplet
Peligro

Sinónimos: Ethyl alcohol denatured

0121F25 0121F5
ALCH0121F25EA 255 EUR
ALCH0121F25 ALCH0121F5
Etanol desnaturalizado 96% ≥96% (parcialmente desnaturalizado)
Ethanol denatured
Formula: H₃CCH₂OH
Densidad: >0,805
Número MDL: MFCD00003568
Núm. CAS: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR