Etanol, anhidro ≥99%
Proveedor: Alcoholes Montplet
Peligro
Sinónimos: Ethyl alcohol
0310F5 0310F5_T 0310FC 0310F25 0310F25_T 0310F200
ALCH0310F5EA 54.3 EUR
ALCH0310F5 ALCH0310F5_T ALCH0310FC ALCH0310F25 ALCH0310F25_T ALCH0310F200
Etanol, anhidro ≥99%
Etanol
Alcohol Etílico Deshidratado
Temperatura de almacenamiento: min: 5 °C, máx: 40 °C (recomendado).
Formula: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Pto. Ebullición: 78.3
Pto. de fusión: -117
Densidad: 0.780
Pto. de inflamación: 12
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003568
Núm. CAS: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3 III
Índice Merck: 12,03806
Order Now
Resultados test especificaciones
Grado alcohólico > 99.5
Apariencia Incoloro
Olor Neutro