Etanol desnaturalizado ≥99% (parcialmente desnaturalizado)

Proveedor: Alcoholes Montplet
Peligro

Sinónimos: Ethyl alcohol denatured

0321F25 0321F5
ALCH0321F25EA 179 EUR
ALCH0321F25 ALCH0321F5
Etanol desnaturalizado ≥99% (parcialmente desnaturalizado)
Ethanol denatured

Alcohol Deshidratado Parcialmente Desnaturalizado Ftalato-Bitrex


Temperatura de almacenamiento: min: 5 °C, máx: 40 °C (recomendado).

Formula: H₃CCH₂OH
Densidad: >0,780
Número MDL: MFCD00003568
Núm. CAS: 64-17-5

Order Now

Resultados test especificaciones

Grado alcohólico > 99.5
Apariencia Incoloro
Olor Neutro
Concentración ftalato de dietilo > 0.3% v/v
Concentración bítrex > 2 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR