XTT sodium salt
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: 2,3-Bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulphophenyl)-2H-tetrazolium-5-carboxanilide, XTT sodium, Sodium 5,5'-(5-(phenylcarbamoyl)-2H-tetrazole-3-ium-2,3-diyl)bis(4-methoxy-2-nitrobenzenesulphonate), sodium 2,3,-bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulphophenyl)-5-[(phenylamino)-carbonyl]-2H-tetrazolium inner salt
A2240.0100 A2240.0500
A2240.0100EA 336 EUR
A2240.0100 A2240.0500
XTT sodium salt
XTT sodium salt
Formula: C₂₂H₁₇N₇O₁₃S₂Na
MW: 673,52 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00083517
Núm. CAS: 111072-31-2
Order Now
Resultados test especificaciones
λmax. 283 - 287 nm
E 1 %/1 cm, 285 nm 14,800 - 16,800