Cuchara detectable, SteriPlast®
Proveedor: BURKLE
5378-2011 5378-2012
231-0575EA 76 EUR
231-0575 231-0576
Cuchara detectable, SteriPlast®
Cucharas
La cuchara detectable SteriPlast® de poliestirol azul se fabrica, se embala individualmente para el uso desechable y, por último, se esteriliza con rayos gama en una sala blanca de Categoría 7 (10.000). La cuchara está disponible en dos tamaños, 2,5 ml y 10 ml.
  • Detectable con escáner de color, detector metálico o rayos X
  • Embalada individualmente y esterilizada con rayos gama
  • Fabricación, montaje y embalaje en conformidad con la categoría de salas blancas 7
  • Homologación de la FDA y para alimentos en la UE
Complementariamente al color azul, estas cucharas tienen un componente adicional especial en el material que permite su visibilización con ayuda de detectores metálicos o rayos X. Estos productos pueden descartarse así mediante los sistemas convencionales de control de cuerpos extraños a pesar de haber sido producidos de plástico.