Equipos visuales de color, test alcalinidad, MQuant®, Supelco®
Proveedor: Merck
Test rápidos, comparación visual de color.
- Resultados en 2 minutos
- De fácil uso
- Rangos de medición orientados a las aplicaciones
- Portátiles
- Envases de repuesto (RP) económicos
MQuant® titrimetric and colorimetric methods:
Esta gama incluye tanto ensayos volumétricos como colorimétricos. Gracias a su amplia gama de aplicaciones, el sistema de test rápido Aquamerck® es el método ideal para acuarios, piscifactorías, ecología acuática, análisis medioambientales y análisis de aguas de refrigeración y de calderas.
Información de suministro: Cada kit contiene todos los reactivos y cubetas de reacción necesarios, una tabla de comparación de colores e instrucciones completas de uso.