Avantor® ACE® NH₂, HPLC Columnas, 5 µm
Proveedor: Avantor
ACE-1214-2508EA 1560 EUR
ACE-1214-2508 ACE-1214-2510 ACE-1214-2520 ACE-1214-2530 ACE-1214-3030 ACE-1214-0510 ACE-1214-0520 ACE-1214-0530 ACE-1214-7520 ACE-1214-7530 ACE-1214-1010 ACE-1214-1020 ACE-1214-1030 ACE-1214-1220 ACE-1214-1510 ACE-1214-1520 ACE-1214-1530
Avantor® ACE® NH₂, HPLC Columnas, 5 µm
Columnas de cromatografía
Estas columnas de acero inoxidable con tecnología de unión patentada proporcionan una gran robustez con una excelente vida útil de las columnas.
  • Utilizable en modos de fase reversa, fase normal, intercambio aniónico débil y HILIC
  • Ideal para el análisis de azúcares.
  • Ultrainerte, alta eficiencia con forma de pico óptima
  • Gama de tamaños de partículas: 1,7 µm, 3 µm y 5 µm y fases complementarias