Metanol ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, ULTRA para LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC-MS instruments
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Destilado metílico, Alcohol metílico
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
85800.290EA 28.1 EUR
85800.290 85800.320
Metanol ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, ULTRA para LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC-MS instruments
Metanol
Formula: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Pto. Ebullición: 64.6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 11 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004595
Núm. CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1) II
IR: 01-2119433307-44
Índice Merck: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (GC) Min. 99,9 %
Acidez Max. 0,0002 meq/g
Alcalinidad Max. 0,0002 meq/g
Punto de ebullición 64 - 65 °C
Coloración Max. 10 APHA
Densidad (20/20) 0,791 - 0,793
Residuo de evaporación Max. 1 ppm
Agua Max. 0,02 %
Al (Aluminio) Max. 20 ppb
Ag (Plata) Max. 100 ppb
Ba (Bario) Max. 100 ppb
Ca (Calcio) Max. 200 ppb
Cd (Cadmio) Max. 20 ppb
Co (Cobalto) Max. 20 ppb
Cu (Cobre) Max. 10 ppb
Fe (Hierro) Max. 50 ppb
K (Potasio) Max. 50 ppb
Mg (Magnesio) Max. 50 ppb
Mn (Manganeso) Max. 100 ppb
Mo (Molybdenum) Max. 20 ppb
Na (Sodio) Max. 200 ppb
Ni (Níquel) Max. 100 ppb
Pb (Plomo) Max. 20 ppb
Zn (Cinc) Max. 100 ppb
Gradiente (220 nm) Max. 3 mAU
Gradient (235 nm) Max. 2 mAU
Gradiente (254 nm) Max. 1 mAU
Transmitancia (210 nm) Min. 45 %
Transmitancia (220 nm) Min. 65 %
Transmitancia (230 nm) Min. 85 %
Transmitancia (235 nm) Min. 90 %
Transmitancia (240 nm) Min. 95 %
Transmitancia (250 nm) Min. 95 %
Transmitancia (260 nm) Min. 98 %
Transmitancia (280-400 nm) Min. 98 %
Absorbancia (210 nm) Max. 0,347
Absorbancia (220 nm) Max. 0,188
Absorbancia (225 nm) Max. 0,155
Absorbancia (230 nm) Max. 0,071
Absorbancia (240 nm) Max. 0,023
Absorbancia (250 nm) Max. 0,023
Absorbancia (260 nm) Max. 0,009
Absorbancia (280-400 nm) Max. 0,009
Fluorescencia (como quinina) (254 nm) Max. 1 ppb
Fluorescencia (como quinina) (365 nm) Max. 0,5 ppb
Conforms Ph.Eur. R1 1053201 Pasa test
Conforms Ph.Eur. R2 1053202 Pasa test
Conforms to ACS Pasa test
Filtrado a 0,2 µm Pasa test
Filtered at 0.2 µm Confirmed