Registradores de datos de temperatura inalámbricos, AiroSensor T
Proveedor: SenseAnywhere
0630125977422 0630125977439 0630125977446 0630125977453
620-2450EA 145 EUR
620-2450 620-2451 620-2446 620-2448
Registradores de datos de temperatura inalámbricos, AiroSensor T
Registradores de datos
Registrador inalámbrico de datos precisos de temperatura que no requiere mantenimiento, para usarse en aplicaciones estáticas o en movimiento. Es perfecto para entornos con una alta humedad con cambios bruscos de temperatura y condensación.
  • Sube el listón para la monitorización de la temperatura y el registro de datos
  • Compactos y robustos: carcasa soldada y ultrasónica de PC-ABS, que resiste el agua (IP 67) y mide algo más de 2×3×4 cm
  • Sustituye los registradores USB en la cadena de frío con una solución de recopilación de datos inalámbrica automática
  • Rango de hasta 600 m
  • Se instala en cuestión de minutos y dura toda la vida
  • Sistema sin complicaciones que no requiere mantenimiento, instalación de software ni precisa de copias de seguridad. Además, se puede acceder directamente a los datos desde cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo inteligente
  • Sin botones o interruptores, se puede controlar completamente desde la nube
  • Proporciona más de un millón de mediciones que almacena en la nube durante la vida útil de la batería integrada
  • Funcionalidad Plug and Play completa; el usuario tan solo tiene que conectar AccessPoint a su red y e instalar el AiroSensor en la zona en la que se requiere la monitorización
  • Código QR: proporciona al sensor la pantalla interactiva con solo escanearlo con un teléfono inteligente o tableta
  • Hasta 10 años de duración de la batería, con un intervalo de 5 minutos
AiroSensor es una nueva generación de registradores de datos inalámbricos con consumo muy bajo que se conectan a la nube. Recopila datos precisos de temperatura en intervalos predefinidos programables y los envía a la base de datos central en la nube. Los datos se almacenan en una cuenta en línea y se conservan durante 5 años.
Aplicaciones: cadena de frío (conforme a las normativas GDP y HACCP), monitorización de temperatura y humedad de los productos durante toda la cadena de almacenamiento y distribución con solo conectar el AiroSensor a los productos, control remoto de refrigeradores, congeladores de almacenes, tiendas o remolques, etc.
Cómo funciona:
AiroSensor se comunica a través de AccessPoint (la comunicación inalámbrica entre AccessPoint y el AiroSensor se establece a una distancia de hasta 600 m)
El registrador detecta AccessPoint de forma automática (itinerancia continua, sin emparejamiento o configuración)
AccessPoint reenvía (no almacena) el mensaje desde el registrador a la base de datos de la nube
La base de datos almacena de forma segura el mensaje y las respuestas que el mensaje se ha recibido
El registrador recibe la respuesta de la base de datos y elimina el mensaje de la memoria
Solo el propietario del registrador puede acceder a los datos con cualquier dispositivo conectado a Internet
El software de la nube gestiona la integridad de la red, la monitorización y las alertas
El kit básico contiene todo lo que necesita para empezar a monitorizar los productos. Puede ampliar la red si adquiere más AiroSensors.
Nota 1: los AiroSensors solo se pueden activar con créditos. Un crédito es una suscripción de un año para un registrador de datos.
Nota 2: *RTLS = sistema de localización en tiempo real
Certificaciones: CE, EN 300328, EN 55022, EN 12830, class 1, storage and transport climatic environment type: D.