Sulfato de 5-etilfenazinio y etilo ∼95%, en polvo
Proveedor: MP Biomedicals
|
Atención
|
Sinónimos:
PES
02100956.5
0210095601
0210095605
ICNA02100956.5EA
60.5
EUR
ICNA02100956.5
ICNA0210095601
ICNA0210095605
Sulfato de 5-etilfenazinio y etilo ∼95%, en polvo
Sulfato de 5-etilfenazinio y etilo
Phenazine ethosulfate is an intermediate which is used to detect nitric oxide reducatase activity in concert with ascorbic acid.
Soluble in water (10 mg/ml - clear, yellow solution) or ethanol (50 mg/ml - clear, dark yellow to orange solution).
Precaución: Research Use Only (RUO).
Formula:
C₁₆H₁₈N₂O₄S Temperatura de almacenaje: Congelador |
Núm. CAS:
10510-77-7 |
Resultados test especificaciones
Identity Test | Passes |
Purity | ~95% |
FTIR | Conforms to Standard |