Potasio y sodio L(+) tartrato tetrahidrato ≥99%, white powder
Proveedor: MP Biomedicals
0215015605 02150156.5 0215015601
ICNA0215015605EA 276 EUR
ICNA0215015605 ICNA02150156.5 ICNA0215015601
Potasio y sodio L(+) tartrato tetrahidrato ≥99%, white powder
L(+)-Tartrato de potasio y sodio tetrahidrato
Colorless, clear solution at 10 g + 100 ml, in water (Lit.).
Colorless, clear solution at 10 g + 100 ml, in water (Lit.).
Precaución: Research Use Only (RUO).
Formula: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150989
Núm. CAS: 6381-59-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
Purity ≥99%
FTIR Conforms to Standard