Potasio cloruro 99.0-100.5%, polvo cristalino ACS
Proveedor: MP Biomedicals
02191427.1
02191427.5
0219142701
0219142705
ICNA02191427.1EA
35.3
EUR
ICNA02191427.1
ICNA02191427.5
ICNA0219142701
ICNA0219142705
Potasio cloruro 99.0-100.5%, polvo cristalino ACS
Potasio cloruro
Soluble in water (1 g/3 ml - clear, colorless solution), boiling water (1 g/1,8 ml), glycerol (1 g/14 ml), or ethanol (1 g/250 ml); insoluble in ether or acetone; hydrochloric acid, sodium or magnesium chlorides diminish its solubility in water.
Formula:
KCl Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011360 Núm. CAS: 7447-40-7 |
Resultados test especificaciones
Assay | 99,0 - 100,5% |
pH | 5,4 - 8,6 (5% aq soln) |
Insoluble Matter | ≤0,005% |
Iodide | ≤0,002% |
Bromide | ≤0,01% |
Chlorate and Nitrate | ≤0,003% |
Phosphate | ≤5 ppm |
Sulphate | ≤0,001% |
Heavy Metals (Pb) | 5 ppm; |
Iron | ≤3 ppm |
Calcium | ≤0,002% |
Magnesium | ≤0,001% |
Sodium | ≤0,005% |