Sodio hidrogenocarbonato ≥99.5%, white powder
Proveedor: MP Biomedicals
02195497.5 0219549701 0219549705
ICNA02195497.5EA 36.6 EUR
ICNA02195497.5 ICNA0219549701 ICNA0219549705
Sodio hidrogenocarbonato ≥99.5%, white powder
Sodio hidrogenocarbonato
Soluble in water (100 mg/ml).
Formula: NaHCO₃
Pto. de fusión: 270 °C (dec., lit.)
Densidad: 2,159 (20 °C) (lit.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003528
Núm. CAS: 144-55-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
Purity ≥99,5%
pH (0.1M aq soln) 8,1 - 8,5