Adenina sulfato 2H₂O ≥99%, en polvo
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos:
Sulfato de diadenina
0210019501
0210019525
ICNA0210019501EA
50.9
EUR
ICNA0210019501
ICNA0210019525
Adenina sulfato 2H₂O ≥99%, en polvo
Adenina sulfato 2H₂O
Adenine is a purine nucleobase with a wide range of chemical and biochemical roles in vivo and in vitro. It is a regulatory molecule and a component of DNA, RNA, cofactors (NAD, FAD) and signaling molecules (cAMP).
Solubility (0.5% aq soln): Clear, Colorless Solution.
Formula:
(C₅H₅N₅)₂·H₂SO₄·2H₂O Pto. de fusión: 260 °C (lit.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00213655 Núm. CAS: 6509-19-9 |
Resultados test especificaciones
Identity Test | Passes |
Purity | 101.7% (UV) |
FTIR | Conforms to Standard |
Moisture | 8,60% |
pH (0.5% aq soln) | 3,04 |
UV/VIS: l max (water) | 260.6 nm |
OD250/OD260 | 0.78 |
OD280/OD260 | 0.113 |
Solubility (0.5% aq soln) | Clear, Colorless Solution |