Acido 2-morfolinoetanosulfonico monohidrato (MES)
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: Ácido 2-morfolinoetanosulfónico monohidrato
1.37074.0250 1.37074.1000
1.37074.0250EA 434 EUR
1.37074.0250 1.37074.1000
Acido 2-morfolinoetanosulfonico monohidrato (MES)
Ácido β-morfolinoetanosulfónico (MES) monohidrato
2-Morpholinoethanesulfonic acid monohydrate (MES) is suitable for biopharmaceutical production EMPROVE® bio.
Formula: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149409
Núm. CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Synonyms MES
pH value 3,6 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Bulk density 570 kg/m3
Solubility 80 g/l
Storage Store at +5 to +30 °C