terc-Butil-4-metoxifenol (mezcla de isómeros) ∼98,5%, white powder
Proveedor: MP Biomedicals
Peligro
Sinónimos: Butylhydroxyanisole
0210115980 0210115990
ICNA0210115980EA 40.9 EUR
ICNA0210115980 ICNA0210115990
terc-Butil-4-metoxifenol (mezcla de isómeros) ∼98,5%, white powder
terc-Butil-4-metoxifenol (mezcla de isómeros)
Butylated hydroxyanisole is an antioxidant. It is a mixture of 2- and 3-tertiary-butyl-4-hydroxyanisole.
Freely soluble in ethanol, methanol (50 mg/ml - clear and colorless) and in propylene glycol. Soluble in fats and oils. Insoluble in water.
Precaución: Research Use Only (RUO).
Formula: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180.25 g/mol
Pto. Ebullición: 264
Pto. de inflamación: 156
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01779059
Núm. CAS: 25013-16-5
Índice Merck: 12,01582
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
Purity ~98.5%
FTIR Conforms to Reference