Uridine-5'-diphosphate disodium salt ≥90%, white powder

Proveedor: MP Biomedicals

0210120525 0210120580 0210120590 0210120591
ICNA0210120525EA 28.2 EUR
ICNA0210120525 ICNA0210120580 ICNA0210120590 ICNA0210120591
Uridine-5'-diphosphate disodium salt ≥90%, white powder
Uridine-5'-diphosphate disodium salt

Uridine-5'-diphosphate disodium salt is a nucleoside diphosphate.


  • P2Y receptor agonist


Uridine-5'-diphosphate disodium salt is a P2Y receptor agonist.


Soluble in water (5% w/v-clear).


Precaución: Research Use Only (RUO).

Formula: C₉H₁₂N₂O₁₂P₂Na₂·×H₂O
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00006524
Núm. CAS: 21931-53-3

Order Now

Resultados test especificaciones

Identity Test Passes
Purity ≥90%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR