n-Dodecyl acrylate 90% estabilizado, grado técnico
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Acrylic acid Lauryl ester, Acrylic acid Dodecyl ester, Dodecyl Acrylate, Lauryl Acrylate
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 60 - 100 ppm
H60625.AE H60625.AP
H60625.AEEA 62.1 EUR
H60625.AE H60625.AP
n-Dodecyl acrylate 90% estabilizado, grado técnico
n-Dodecyl acrylate
Formula: C₁₅H₂₈O₂
MW: 240,387 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C (0,75 mmHg)
Densidad: 0,884
Pto. de inflamación: 110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042871
Núm. CAS: 2156-97-0
EINECS: 218-463-4
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Synonyms Lauryl acrylate, Acrylic acid n-dodecyl ester
Assay (HPLC) 88.0%
Refractive Index 1,4450