3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H61118.03 H61118.06
H61118.03EA 86.4 EUR
H61118.03 H61118.06
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol 98%
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol
Formula: C₉H₁₁BrO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09028724
Núm. CAS: 25574-11-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) 97,5%