Octenidine dihydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H62257.03 H62257.06
H62257.03EA 52.9 EUR
H62257.03 H62257.06
Octenidine dihydrochloride 98%
Octenidine dihydrochloride
Octenidine dihydrochloride is used as a antiseptic for skin, mucous Membranes and wounds.
Formula: C₃₆H₆₂N₄
Pto. de fusión: 214 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01938808
Núm. CAS: 70775-75-6
EINECS: 274-861-8
Índice Merck: 14,6754
Order Now
Resultados test especificaciones
Synonyms N,N'-[Decane-1,10-diyldi-1(4H)-pyridyl-4-ylidene]bis(octylammonium) dichloride
Solubility Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol
Assay (HPLC) 97,5%